4-Toluoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
p-Toluoyl chloride, 4-Methylbenzene-1-carbonyl chloride, p-Methylbenzoyl chloride, 4-Methylbenzoyl chloride
T0311-25G
T0311-500G
T0311-100G
TCIAT0311-25GEA
245
NOK
TCIAT0311-25G
TCIAT0311-500G
TCIAT0311-100G
4-Toluoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Toluoyl chloride
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Kokepunkt: 216°C Smeltepunkt: –2 °C Tetthet: 1,175 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 82°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000696 CAS-nummer: 874-60-2 EINECS: 212-864-8 FN: 3265 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |