(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
F0258-25G F0258-250G
TCIAF0258-25GEA 420 NOK
TCIAF0258-25G TCIAF0258-250G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Smeltepunkt: 86 °C
Tetthet: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00001917
CAS-nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&vid=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %