2'-Fluoropropiophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: o-Fluoropropiophenone
F0450-25G F0450-5G
TCIAF0450-25GEA 1250 NOK
TCIAF0450-25G TCIAF0450-5G
2'-Fluoropropiophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Fluoropropiophenone
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Flash punkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00009893
CAS-nummer: 446-22-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a43219e4570625b4422e358c4048054bc38e19b3&vid=a43219e4570625b4422e358c4048054bc38e19b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %