4'-Fluoropropiophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
F0522-25G F0522-5G
TCIAF0522-25GEA 595 NOK
TCIAF0522-25G TCIAF0522-5G
4'-Fluoropropiophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Fluoropropiophenone
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Kokepunkt: 210°C
Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD00000356
CAS-nummer: 456-03-1
EINECS: 207-255-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=465c16fa2cbf6a1841c181202acf741fcc178ef3&vid=465c16fa2cbf6a1841c181202acf741fcc178ef3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %