2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2593-1G T2593-5G
TCIAT2593-1GEA 555 NOK
TCIAT2593-1G TCIAT2593-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥96.0% (by GC)
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00153285
CAS-nummer: 175278-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d33ccb17b473a7eb5e5040f8000956d043043995&vid=d33ccb17b473a7eb5e5040f8000956d043043995&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %