2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1892-5G T1892-1G
TCIAT1892-5GEA 1050 NOK
TCIAT1892-5G TCIAT1892-1G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Kokepunkt: 126°C
MDL nummer: MFCD00051696
CAS-nummer: 776-04-5
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&vid=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %