2'-Iodacetofenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
I0689-1G
I0689-5G
TCIAI0689-1GEA
325
NOK
TCIAI0689-1G
TCIAI0689-5G
2'-Iodacetofenon ≥98.0% (by GC)
2'-Iodacetofenon
Formel:
C₈H₇IO MW: 246,05 g/mol Kokepunkt: 144°C Flash punkt: 103°C |
MDL nummer:
MFCD00094998 CAS-nummer: 2142-70-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |