4'-Iodacetofenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
I0305-25G I0305-5G
TCIAI0305-25GEA 1050 NOK
TCIAI0305-25G TCIAI0305-5G
4'-Iodacetofenon ≥98.0% (by GC)
4'-Iodacetofenon
Formel: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Kokepunkt: 145 - 150 °C (20 -rr)
Smeltepunkt: 80…84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045320
CAS-nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency