4-Iodobenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (4-Iodophenyl)methanol
I0810-5G I0810-25G
TCIAI0810-5GEA 570 NOK
TCIAI0810-5G TCIAI0810-25G
4-Iodobenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
4-Iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Kokepunkt: 136°C
MDL nummer: MFCD01732720
CAS-nummer: 18282-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&vid=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C