3-Methoxysalicyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisole
H1273-1G H1273-5G
TCIAH1273-1GEA 945 NOK
TCIAH1273-1G TCIAH1273-5G
3-Methoxysalicyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxysalicyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD00008362
CAS-nummer: 4383-05-5
EINECS: 224-488-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b000f17c4f22fb4f7436bf87f4757dd435e1d9d&vid=3b000f17c4f22fb4f7436bf87f4757dd435e1d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C