2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0783-25ML D0783-500ML D0783-100ML
TCIAD0783-25MLEA 220 NOK
TCIAD0783-25ML TCIAD0783-500ML TCIAD0783-100ML
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Smeltepunkt: 23…25 °C
Tetthet: 0,974 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004465
CAS-nummer: 100-86-7
EINECS: 202-896-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&vid=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %