3-fenoksybensyl alkohol
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
P0979-25G P0979-500G
TCIAP0979-25GEA 475 NOK
TCIAP0979-25G TCIAP0979-500G
3-fenoksybensyl alkohol
3-fenoksybensyl alkohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Kokepunkt: 300°C
Tetthet: 1,146 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004636
CAS-nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&vid=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %