4-Hydroxybenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
H0224-25G H0224-100G
TCIAH0224-25GEA 340 NOK
TCIAH0224-25G TCIAH0224-100G
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004658
CAS-nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&vid=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %