1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
4-N-Pentylphenylacetylene, 4-n-Pentylphenylacetylene, (4-Pentylphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-pentylbenzene, (4-Pentylphenyl)ethyne
E0563-25G
E0563-5G
TCIAE0563-25GEA
3625
NOK
TCIAE0563-25G
TCIAE0563-5G
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97.0% (by GC)
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Formel:
C₁₃H₁₆ MW: 172,27 g/mol Flash punkt: 104°C |
MDL nummer:
MFCD00173884 CAS-nummer: 79887-10-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |