1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
E0750-25G E0750-5G
TCIAE0750-25GEA 1050 NOK
TCIAE0750-25G TCIAE0750-5G
1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥96.0% (by GC)
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Formel: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00173886
CAS-nummer: 62452-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c368f23882a3f41fed61ce2d213d702e988b02d0&vid=c368f23882a3f41fed61ce2d213d702e988b02d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %