4-Pentylbiphenyl ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Amylbiphenyl, 4-n-Pentylbiphenyl
P1133-25ML P1133-5ML
TCIAP1133-25MLEA 1800 NOK
TCIAP1133-25ML TCIAP1133-5ML
4-Pentylbiphenyl ≥96.0% (by GC)
4-Pentylbiphenyl
Formel: C₁₇H₂₀
MW: 224,35 g/mol
Kokepunkt: 167°C
Smeltepunkt: 9,5…10.5 °C
Tetthet: ~ 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 110 °C
MDL nummer: MFCD00009503
CAS-nummer: 7116-96-3
EINECS: 230-421-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&vid=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %