4'-Methylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: p-Methylpropiophenone
M0768-25ML M0768-500ML
TCIAM0768-25MLEA 365 NOK
TCIAM0768-25ML TCIAM0768-500ML
4'-Methylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
4'-Methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Kokepunkt: 239°C
Smeltepunkt: 91 °C
Tetthet: 1,0053 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 109°C
MDL nummer: MFCD00009312
CAS-nummer: 5337-93-9
EINECS: 226-267-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&vid=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %