3'-(Trifluoromethyl)propiophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
T2404-25G T2404-5G
TCIAT2404-25GEA 3900 NOK
TCIAT2404-25G TCIAT2404-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone ≥97.0% (by GC)
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00039227
CAS-nummer: 1533-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&vid=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %