3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
I0569-25G I0569-5G
TCIAI0569-25GEA 3375 NOK
TCIAI0569-25G TCIAI0569-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formel: C₉H₃F₆NS
MW: 271,19 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00040838
CAS-nummer: 23165-29-9
FN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&vid=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %