4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B1761-25G B1761-5G
TCIAB1761-25GEA 3725 NOK
TCIAB1761-25G TCIAB1761-5G
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Kokepunkt: 238°C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004662
CAS-nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&vid=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %