2,2'-Dimethylbiphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,2'-Bitolyl, 2,2'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1717-1G D1717-5G
TCIAD1717-1GEA 460 NOK
TCIAD1717-1G TCIAD1717-5G
2,2'-Dimethylbiphenyl ≥95.0% (by GC)
2,2'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Kokepunkt: 259°C
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 0,993 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00048075
CAS-nummer: 605-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&vid=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %