3,3'-Dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1430-25ML D1430-5ML
TCIAD1430-25MLEA 4000 NOK
TCIAD1430-25ML TCIAD1430-5ML
3,3'-Dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Tetthet: 0,999 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00008534
CAS-nummer: 612-75-9
EINECS: 210-319-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&vid=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %