2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
M0071-25G M0071-500G M0071-100G
TCIAM0071-25GEA 485 NOK
TCIAM0071-25G TCIAM0071-500G TCIAM0071-100G
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Smeltepunkt: 53…56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007434
CAS-nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df74fa3b017284969d261462b8c63e9bbea6e5e6&vid=c691cf6c5fc1edbd3fc5dc9705ac2754283679c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency