2-Nitrobifenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0194-25G N0194-500G
TCIAN0194-25GEA 620 NOK
TCIAN0194-25G TCIAN0194-500G
2-Nitrobifenyl ≥98.0% (by GC)
2-Nitrobifenyl
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Smeltepunkt: 36 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00007126
CAS-nummer: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Merck Indeks: 14,06591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&vid=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %