2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2-Dinitro-1,1-biphenyl
D1777-25G D1777-5G
TCIAD1777-25GEA 2750 NOK
TCIAD1777-25G TCIAD1777-5G
2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
2,2'-Dinitrobiphenyl
Formel: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244.21 g/mol
Kokepunkt: 305
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007127
CAS-nummer: 2436-96-6
EINECS: 219-435-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&vid=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C