4,4'-Bifenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
B0464-25G B0464-500G B0464-100G
TCIAB0464-25GEA 395 NOK
TCIAB0464-25G TCIAB0464-500G TCIAB0464-100G
4,4'-Bifenol ≥99.0% (by GC)
4,4'-Bifenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Kokepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 281°C
Tetthet: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00002348
CAS-nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&vid=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency