6-Chlorochroman-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C1968-25G
C1968-5G
TCIAC1968-25GEA
4875
NOK
TCIAC1968-25G
TCIAC1968-5G
6-Chlorochroman-4-one ≥98.0% (by GC)
6-Chlorochroman-4-one
Formel:
C₉H₇ClO₂ MW: 182,61 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00024070 CAS-nummer: 37674-72-9 EINECS: 253-611-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |