3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
M1043-25G M1043-5G
TCIAM1043-25GEA 1100 NOK
TCIAM1043-25G TCIAM1043-5G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Kokepunkt: 197°C
Smeltepunkt: 198…199 °C
Tetthet: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
Flash punkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00001581
CAS-nummer: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&vid=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %