2,7-Dibrom-9-fluorenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
D3557-25G D3557-5G
TCIAD3557-25GEA 1275 NOK
TCIAD3557-25G TCIAD3557-5G
2,7-Dibrom-9-fluorenon ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibrom-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₆Br₂O
MW: 338 g/mol
MDL nummer: MFCD00010790
CAS-nummer: 14348-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cca7d21308ee3dc37c4b5281c1b7465fa8d4d33&vid=4cca7d21308ee3dc37c4b5281c1b7465fa8d4d33&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C