Dibutyltin dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Dichlorodibutylstannane, Di-n-butyltin dichloride, DBTC
D0223-25G
D0223-500G
D0223-100G
TCIAD0223-25GEA
220
NOK
TCIAD0223-25G
TCIAD0223-500G
TCIAD0223-100G
Dibutyltin dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dibutyltin dichloride
Formel:
C₈H₁₈Cl₂Sn MW: 303,85 g/mol Kokepunkt: 275 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 37…39 °C Tetthet: 1,37 to 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000518 CAS-nummer: 683-18-1 EINECS: 211-670-0 FN: 3146 ADR: 6.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystaline |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 40.0 to 43.0 deg-C |