Tris(4-methylphenyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
T0862-25G T0862-5G
TCIAT0862-25GEA 1525 NOK
TCIAT0862-25G TCIAT0862-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formel: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 144 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00008542
CAS-nummer: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&vid=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C