Ruthenium(III)klorid
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ruthenium trichloride
R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 875 NOK
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Ruthenium(III)klorid
Ruthenium(III)klorid
Formel: Cl₃Ru
MW: 207,43 g/mol
Smeltepunkt: 500 °C
Tetthet: 3,11 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011208
CAS-nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
FN: 3260
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %