Succin anhydrid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
S0107-25G S0107-500G
TCIAS0107-25GEA 220 NOK
TCIAS0107-25G TCIAS0107-500G
Succin anhydrid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Succin anhydrid
Formel: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Kokepunkt: 131°C
Smeltepunkt: 120 °C
Tetthet: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 157 °C
MDL nummer: MFCD00005525
CAS-nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,08870
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&vid=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency