Perylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P0078-25G P0078-5G
TCIAP0078-25GEA 3925 NOK
TCIAP0078-25G TCIAP0078-5G
Perylen ≥98.0% (by GC)
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
MW: 252.32 g/mol
Kokepunkt: 443
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004142
CAS-nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Indeks: 14,07184
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %