2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
A0894-25G A0894-5G
TCIAA0894-25GEA 1150 NOK
TCIAA0894-25G TCIAA0894-5G
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Smeltepunkt: 63…65 °C
MDL nummer: MFCD00005220
CAS-nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8e45af97d63d1cf2199f83d7a459b27e2d0d974&vid=c8e45af97d63d1cf2199f83d7a459b27e2d0d974&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C