1-Methylpyrrole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
M0414-25ML M0414-500ML
TCIAM0414-25MLEA 650 NOK
TCIAM0414-25ML TCIAM0414-500ML
1-Methylpyrrole ≥99.0% (by GC)
1-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Kokepunkt: 113°C
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 16°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005345
CAS-nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&vid=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %