2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
A1014-25ML A1014-5ML
TCIAA1014-25MLEA 1075 NOK
TCIAA1014-25ML TCIAA1014-5ML
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 202°C
Tetthet: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 82°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003089
CAS-nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57cc5bf05b57eb180a629b0b5efab029baa8787f&vid=57cc5bf05b57eb180a629b0b5efab029baa8787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %