1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H1267-25ML H1267-250ML
TCIAH1267-25MLEA 475 NOK
TCIAH1267-25ML TCIAH1267-250ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥98.0% (by GC)
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Formel: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222,51 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Flash punkt: 22°C
MDL nummer: MFCD00048000
CAS-nummer: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&vid=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %