3-Methoxythiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1093-1G M1093-5G M1093-25G
TCIAM1093-1GEA 220 NOK
TCIAM1093-1G TCIAM1093-5G TCIAM1093-25G
3-Methoxythiophene ≥98.0% (by GC)
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Kokepunkt: 82°C
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 1,385 g/cm³ (-173.15 °C)
Flash punkt: 49°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043894
CAS-nummer: 17573-92-1
EINECS: 479-350-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&vid=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %