2-Thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Thiophene-2-sulphonyl chloride
T2122-25G T2122-5G
TCIAT2122-25GEA 3825 NOK
TCIAT2122-25G TCIAT2122-5G
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182,65 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Smeltepunkt: 33°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005426
CAS-nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&vid=ef2b7a30a3b22b34ab0fdc002caa63c1df4aee60&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %