2-Acetylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
A0724-25G A0724-500G A0724-100G
TCIAA0724-25GEA 230 NOK
TCIAA0724-25G TCIAA0724-500G TCIAA0724-100G
2-Acetylthiophene ≥98.0% (by GC)
2-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 91°C
MDL nummer: MFCD00005442
CAS-nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&vid=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %