2-Bromo-5-phenylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3663-1G B3663-5G
TCIAB3663-1GEA 915 NOK
TCIAB3663-1G TCIAB3663-5G
2-Bromo-5-phenylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-phenylthiophene
Formel: C₁₀H₇BrS
MW: 239,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00159575
CAS-nummer: 29488-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10521889bd8767eb9b0d3e35b60b76a98f09fe61&vid=10521889bd8767eb9b0d3e35b60b76a98f09fe61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C