1,3,5-Trioxane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trioxymethylene, sym. Trioxane, s-Trioxane, Formaldehyde trimer
T0505-500G T0505-25G
TCIAT0505-500GEA 635 NOK
TCIAT0505-500G TCIAT0505-25G
1,3,5-Trioxane ≥99.0% (by GC)
1,3,5-Trioxane
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Smeltepunkt: 60…62 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006563
CAS-nummer: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 14,09734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca59d9b4e7519512d283e0438bbfce2e2fbde6d&vid=fca59d9b4e7519512d283e0438bbfce2e2fbde6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency