(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
M0967-10G M0967-25G
TCIAM0967-10GEA 580 NOK
TCIAM0967-10G TCIAM0967-25G
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (by GC)
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110,54 g/mol
Kokepunkt: 95°C
Tetthet: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 126°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00135169
CAS-nummer: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
FN: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&vid=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O)