(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C1542-10G C1542-25G
TCIAC1542-10GEA 525 NOK
TCIAC1542-10G TCIAC1542-25G
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110,54 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Tetthet: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 126°C
MDL nummer: MFCD00210270
CAS-nummer: 60827-45-4
FN: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&vid=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%