Trichloroacetyl isocyanate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Danger
T1047-1G T1047-25G T1047-5G
TCIAT1047-1GEA 325 NOK
TCIAT1047-1G TCIAT1047-25G TCIAT1047-5G
Trichloroacetyl isocyanate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Trichloroacetyl isocyanate
Formel: C₃Cl₃NO₂
MW: 188,4 g/mol
Kokepunkt: 80 - 85 °C (27 hPa)
Tetthet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002033
CAS-nummer: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
FN: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&vid=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %