Isopropyl acetoacetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Isopropyl 3-oxobutanoate
I0826-25G I0826-500G
TCIAI0826-25GEA 435 NOK
TCIAI0826-25G TCIAI0826-500G
Isopropyl acetoacetate ≥97.0% (by GC)
Isopropyl acetoacetate
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 187°C
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00043933
CAS-nummer: 542-08-5
EINECS: 208-798-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a837c4a88915d90e8cddf48339ee4cbf292e1ee5&vid=a837c4a88915d90e8cddf48339ee4cbf292e1ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %