Methyl acetoacetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 3-oxobutanoate
A0650-25G A0650-500G
TCIAA0650-25GEA 220 NOK
TCIAA0650-25G TCIAA0650-500G
Methyl acetoacetate ≥99.0% (by GC)
Methyl acetoacetate
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Smeltepunkt: –80°C
Tetthet: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 72°C
MDL nummer: MFCD00008784
CAS-nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Indeks: 14,06009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&vid=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %