Palmitoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
P0009-25ML P0009-500ML
TCIAP0009-25MLEA 230 NOK
TCIAP0009-25ML TCIAP0009-500ML
Palmitoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Palmitoyl chloride
Formel: C₁₆H₃₁ClO
MW: 274,87 g/mol
Kokepunkt: 200°C
Smeltepunkt: 12 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 166°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000742
CAS-nummer: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&vid=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %