2-Ethylhexyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0031-25ML A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA 365 NOK
TCIAA0031-25ML TCIAA0031-500ML
2-Ethylhexyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl acetate
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Kokepunkt: 200°C
Smeltepunkt: -80°C
Tetthet: 0,8726 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00027249
CAS-nummer: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Indeks: 14,06763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&vid=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %